Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T Research Beads til brug med BD FACSDiva™ Version 7 eller senere (RUO)
Shop alle BD Biosciences produkterBeskrivelse
- Designet til brug på BD™ flowcytometre kører BD FACSuite™ softwareversion 7.0 eller nyere.
- FC-perler gør det muligt for softwaren automatisk at karakterisere, spore og rapportere målinger af understøttede BD digitale flowcytometre.
- CS &T forskningsperler farves med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
- Giver omkostningseffektivitet med lave omkostninger pr. test og flere sæt konfigurationer.
- Produceret under GMP for forbedret kvalitet og reproducerbarhed.
- Forbedrer arbejdsgangen til opsætning af cytometeret og understøtter over 100 laser- og filterkombinationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar hætteglas ved 2 °C–8 °C og beskyt mod lys. Må ikke fryses. |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Stabilitet | Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 CC °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys |
| Produkttype | Fluorescerende polystyren perler |