Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T Research Beads (RUO)
Artikelnummer. 15886319
Skift visning
Mængde:
2 x 3 ml hætteglas
Artikelnummer. Mængde
15886319 2 x 3 ml hætteglas
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15886319 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 650621
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til opsætning og sporing af cytometer.
  • Designet til brug på BD™ flowcytometre kører FACSuite™ software.
  • Aktiver softwaren til automatisk at køre ydeevne QC (dagligt) og karakterisering GC (hver 6. måned).
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
  • Perler udsender fluorescens i detektorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar hætteglas ved 2 °C til 8 °C og beskyt mod lys. Må ikke fryses.
Excitation/Emission Blå laser: 500-800 nm, Rød laser: 650-800 nm, Violet laser: 420-700 nm
Antal prøver 25 tests/hætteglas, 50 tests/sæt
Mængde 2 x 3 ml hætteglas
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen.