Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T IVD perler (CE/IVD)
Artikelnummer. 15856339
Skift visning
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
15856339 150 prøver
15846339 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856339 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 656047
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Bruges til at opsætte dit cytometer, udføre daglig kvalitetskontrol og bestemme lyse/vaskeapplikationsindstillinger.
  • Beregnet til in vitro diagnostisk brug på BD FACSCanto™ II flowcytometre kører BD FACSDiva™ software.
  • Bruges til at opsætte cytometeret, til at udføre daglig kvalitetskontrol (QC) og til at bestemme lyse/vask (LW) påføringsindstillinger.
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tre 3 mL hætteglas med 50 tests pr. hætteglas til 150 tests pr. kit
Antal prøver 150 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 8 timer ved 2 C-°25 °CC
Produkttype Fluorescerende polystyren perler