Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T Beads (CE/IVD)
Artikelnummer. p-7162076
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
Artikelnummer. 15806349
Brand: BD Biosciences™ 656504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv en standardiseret metode til at udføre kvalitetskontrol af instrumentets optik, elektronik og fluidik og til justering af fluorescenskompensation.
  • Brugt på en BD flowcytometer.
  • Giver en standardiseret metode til at udføre kvalitetskontrol af instrumentets optik, elektronik og fluidik og til justering af fluorescenskompensation.
  • På nogle BD instrumenter, BD &CS T-perler bruges også til at justere detektorspændinger.
  • Suspension af fluorosfærer med ensartet og stabil størrelse og fluorescensintensitet.
  • Anvendes til instrumentkvalitetskontrol (QC) til at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede flowcytometre.
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar hætteglas ved 2 °C–8 °C og beskyt mod lys.
Antal prøver 50 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 8 timer ved 2 C-°25 °CC
Produkttype Fluorescerende polystyren perler