Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T Beads (CE/IVD)
Artikelnummer. 15806349
Skift visning
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
15806349 50 prøver
15816349 150 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15806349 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 656504
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv en standardiseret metode til at udføre kvalitetskontrol af instrumentets optik, elektronik og fluidik og til justering af fluorescenskompensation.
  • Brugt på en BD flowcytometer.
  • Giver en standardiseret metode til at udføre kvalitetskontrol af instrumentets optik, elektronik og fluidik og til justering af fluorescenskompensation.
  • På nogle BD instrumenter, BD &CS T-perler bruges også til at justere detektorspændinger.
  • Suspension af fluorosfærer med ensartet og stabil størrelse og fluorescensintensitet.
  • Anvendes til instrumentkvalitetskontrol (QC) til at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede flowcytometre.
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar hætteglas ved 2 °C–8 °C og beskyt mod lys.
Antal prøver 50 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 8 timer ved 2 C-°25 °CC
Produkttype Fluorescerende polystyren perler