Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
- Højkvalitets, ridsefast yderkrop
- Dobbeltvægget dørkonstruktion
- I overensstemmelse med TRGS 510
- Fås med foldedøre
- Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
- Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
- Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
- Pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | TRGS 510 |
| Konfiguration | 2 x lysegrå foldedøre; 4 x pulverlakerede stålpladeudtrækshylder med PP sump, bæreevne 30 kg, kapacitet 33 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 996 x 1835 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Dør stil | Foldning |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af ikke-brændbare og giftige kemikalier og stoffer |
| Bæreevne | 600 kg |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 4 |
| Hylde Type | Udtrækshylde |
| Vis mere |