Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC To-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskab
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15895101 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
3 x galvaniserede stålpladehylder: 100 kg hver, Indsats: 60 kg, Sump: 33 L, Maksimal belastning: 600 kg
3 x pulverlakerede stålpladehylder, 100 kg hver, Indsats 60 kg, Sump 33 L, Maksimal belastning 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15895101 3 x galvaniserede stålpladehylder: 100 kg hver, Indsats: 60 kg, Sump: 33 L, Maksimal belastning: 600 kg Hver
15556875 3 x pulverlakerede stålpladehylder, 100 kg hver, Indsats 60 kg, Sump 33 L, Maksimal belastning 600 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895101 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3049504130508
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
  • Højkvalitets, ridsefast yderkrop
  • Dobbeltvægget dørkonstruktion
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Fås med dobbelt- eller enkeltfløjede døre
  • Moderne tofarvet design
  • Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr omfatter højdejusterbare hylder, udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 3 x 100 kg galvaniserede stålpladehylder; 1 x 60 kg galvaniseret stålplade indsats; 1 x 33 L galvaniseret stålpladebrønd
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-brændbare og giftige stoffer
Bæreevne 3 x galvaniserede stålpladehylder: 100 kg hver, Indsats: 60 kg, Sump: 33 L, Maksimal belastning: 600 kg
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Hylde
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 110 kg
Farve Anthracitgrå, Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 41,54 tommer