Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC 1-dørs sikkerhedsopbevaringsskab
Artikelnummer. p-7160899 Shop alle asecos produkter
Farve:
Gul, Warning Yellow
Lysegrå, Light Gray
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15746018
Brand: Asecos™ 3055704030565
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
  • Højkvalitets, ridsefast yderkrop
  • Dobbeltvægget dørkonstruktion
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Fås med dobbelt- eller enkeltfløjede døre
  • Moderne tofarvet design
  • Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr omfatter højdejusterbare hylder, udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 2 x 50 kg galvaniserede stålpladehylder; 1 x 50 kg galvaniseret stålplade indsats; 1 x 22 L galvaniseret stålpladebrønd
Oversigt Galvaniseret stålpladekonstruktion
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-brændbare og giftige stoffer
Bæreevne Hylder: 50 kg hver, Indsats: 50 kg, Sump 22 L, Maksimal belastning: 400 kg
Antal døre 1
Antal hylder 2
Hylde Type Shelf
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 52.5 kg
Farve Gul, Warning Yellow
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 43.50 in.
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Stål
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 21.46 in.