Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC 1-dørs sikkerhedsopbevaringsskab
Artikelnummer. 15746018 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15746018 Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
15779739 Anthracitgrå, Lysegrå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15746018 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3055704030565
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
  • Højkvalitets, ridsefast yderkrop
  • Dobbeltvægget dørkonstruktion
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Fås med dobbelt- eller enkeltfløjede døre
  • Moderne tofarvet design
  • Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr omfatter højdejusterbare hylder, udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 2 x 50 kg galvaniserede stålpladehylder; 1 x 50 kg galvaniseret stålplade indsats; 1 x 22 L galvaniseret stålpladebrønd
Oversigt Galvaniseret stålpladekonstruktion
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-brændbare og giftige stoffer
Bæreevne Hylder: 50 kg hver, Indsats: 50 kg, Sump 22 L, Maksimal belastning: 400 kg
Antal døre 1
Antal hylder 2
Hylde Type Hylde
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 52.5 kg
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 21,46 tommer