Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC-G To-dørs fire-vindues sikkerhedsskabe til kemikalieopbevaring
Product Code. 15921930 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Unit Size:
Hver
Product Code. Farve Unit Size
15921930 Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
1 options
Product Code. 15921930 Supplier Asecos™ Supplier No. 3049604030518
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
  • Højkvalitets, ridsefast yderkrop
  • Dobbeltvægget dørkonstruktion
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Fås med dobbelt- eller enkeltfløjede døre med faste vinduer
  • Moderne tofarvet design – karrosseri i lysegrå, fløjdøre i forskellige farver
  • Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Specifications
Konfiguration 6 x 30 kg/33 L pulverlakerede stålpladeudtrækshylder med PP sump
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dør stil Vinge, 4 Windows
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer
Bæreevne 600 kg
Antal døre 2
Antal hylder 6
Hylde Type Udtrækshylde
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 175 kg
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 41,54 tommer