Få mere at vide
Asecos™ CS-CLASSIC-G To-dørs fire-vindues sikkerhedsskabe til kemikalieopbevaring, lysegrå
Artikelnummer. 15661084 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
6 x Udtrækshylder: 30 kg/33 L hver, Maksimal belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15661084 6 x Udtrækshylder: 30 kg/33 L hver, Maksimal belastning: 600 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 15661084 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3049604130518
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – robust helsvejset konstruktion til høje industrielle krav
  • Højkvalitets, ridsefast yderkrop
  • Dobbeltvægget dørkonstruktion
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Fås med dobbelt- eller enkeltfløjede døre med faste vinduer
  • Moderne tofarvet design – karrosseri i lysegrå, fløjdøre i forskellige farver
  • Ventilation – klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem (DN 75), naturlig ventilation i skabsbunden
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug – døre låsbare med cylinderlås, integreret i drejehåndtaget
Tekniske data
Konfiguration 6 x 30 kg/33 L pulverlakerede stålpladeudtrækshylder med PP sump
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dør stil Vinge, 4 vinduer
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer
Bæreevne 6 x Udtrækshylder: 30 kg/33 L hver, Maksimal belastning: 600 kg
Antal døre 2
Antal hylder 6
Hylde Type Udtrækshylde
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 175 kg
Farve Anthracitgrå, Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 41,54 tommer