missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CS 640
Beskrivelse
CS 640 is a potent calmodulin-dependent kinase I (CaMKI) inhibitor (IC50 values are 1 nM, 1 nM, 3 nM and 8 nM at CAMK1A, CAMK1G, CAMK1B and CAMK1D respectively). Improves insulin sensitivity and glucose control in a mouse model of diet-induced obesity. Orally bioavailable in rodents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(3S)-3-Amino-1-piperidinyl]-4-[[2,6-bis(1-methylethyl)-4-pyridinyl]amino]-5-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 2388506-83-8 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | CaM Kinase I |
| Molekylær formel | C21H31N7O |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?