missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CS 2100
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001549
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001549 50 mg
30001530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001549 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4543/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective S1P1 agonist

Sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) agonist (EC50 = 4.0 nM). Exhibits 5000-fold selectivity for human S1P1 over S1P3. Displays efficacy in a rat adjuvant-induced arthritis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 913827-99-3
Molekylær formel C25H23N3O4S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CS 2100
Mængde 50 mg
Formel vægt 461.53
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 461.536
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.