Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CS 2100
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001530
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001530 10 mg
30001549 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001530 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4543/10
Selective S1P1 agonist
Sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1P1) agonist (EC50 = 4.0 nM). Exhibits 5000-fold selectivity for human S1P1 over S1P3. Displays efficacy in a rat adjuvant-induced arthritis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 913827-99-3
Molekylær formel C25H23N3O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CS 2100
Mængde 10 mg
Formel vægt 461.53
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 461.536