Få mere at vide
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer fitting med han Lueur Lock x 1/8 in. Slange Barb
Farve:
Bær
Gul
Lime
Orange
Rose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Fremstillet af polyolefin, et gennemsigtigt polycarbonatalternativ, der ikke indeholder bisphenol-A (BPA).
- Overlegen kemisk resistens sammenlignet med polycarbonat.
- Steriliser ved autoklave, gammabestråling eller ethylenoxid.
- Møder USP Klasse VI.
- Fri for ingredienser fra dyr.
- Fås i pakker med 25 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Han luer lock |
| Materiale | Polyolefin |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Farve | Rose |
| Produkttype | Han Luer Lock Fitting |