Få mere at vide
Witeg™ Krystalliserende skål uden tud
Artikelnummer. 11867860
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11867860 100 ml
1 options
Artikelnummer. 11867860 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 536 100 B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.70 DKK
    38.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.38 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Ideel til opbevaring, krystallisering, fordampning og andre almindelige laboratorieanvendelser.
  • Uden tud
  • Fremstillet af klart borosilikatglas
  • 70 mm diameter, 40 mm højde
  • Leveret i pakker af 10
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Krystalliserende Fade
Til brug med (applikation) Krystallisering, fordampning, opbevaring
Højde (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 70 mm