Få mere at vide
Kartell™ Krystallisationsbeholder
Artikelnummer. 10162851
Kapacitet (metrisk):
100 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10162851
Brand: Kartell™ 0063900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af PTFE for god kemisk, mekanisk og varmebestandighed. Kartell™ Krystallisationsbeholder er bedst egnet til opløsninger og fordøjelser med syrer og ætsende midler.
  • Fremragende kemisk, mekanisk og varmebestandighed
  • Kan sikkert bruges til kontinuerlig service fra -270° C op til 250 °C
  • Særligt velegnet til opløsninger og fordøjelser med syrer og ætsende midler
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale PTFE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 64mm
Højde (metrisk) 54.48mm
Produkttype Krystallisationsbeholder