Få mere at vide
Crystal Violet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15307390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15307390 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 15307390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Molekylær formel C25H30ClN3
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Opløselighedsinformation Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vægt 407.99
Tab ved tørring 9% max. (110°C)
Grad Pure
Mængde 5 kg