Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, ren, indikator
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crystal Violet |
| Smeltepunkt | 215.0°C |
| Navn note | Indicator, Pure |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Molekylær formel | C25H30ClN3 |
| MDL nummer | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Merck Index | 15, 4430 |
| Synonym | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether |
| Vis mere |