Opløselighed i vand: 16 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, 1 g/10 ml alkohol, 1 g/15 ml glycerin, praktisk talt uopløselig i ether
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.