Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet lakton
Artikelnummer. 11310318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310318 5 g 5g
11300318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310318 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043710.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1552-42-7 | C26H29N3O2 | 415.54 g/mol
Krystalviolet lacton er et vigtigt funktionelt farvestof til fremstilling af trykfølsomme materialer. Det er et kemisk mellemprodukt, mellemprodukter til termisk/kulfrit papir, der bruges i medicin og biokemisk forskning, et leukofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1552-42-7
Molekylær formel C26H29N3O2
Molekylvægt (g/mol) 415.54
MDL nummer MFCD00070611
InChI nøgle IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73773
IUPAC navn 6-(dimethylamino)-3,3-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2-benzofuran-1-on
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC(=CC=C12)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet lactone
Smeltepunkt 180°C to 183°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 415.53
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver