Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, certificeret
Artikelnummer. 13488548 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13488548 500 g 500g
10626621 25 g 25g
10390184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488548 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 405835000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Absorptionsforhold 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Farvestofindhold 88% min.
Molekylær formel C25H30ClN3
MDL nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Opløselighedsinformation Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vægt 407.99
Grad Certificeret
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk pulver