Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet, certificeret
Artikelnummer. 10390184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10390184
Brand: Thermo Scientific Chemicals 405831000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Absorptionsforhold 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Farvestofindhold 88% min.
Molekylær formel C25H30ClN3
MDL nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Opløselighedsinformation Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formel vægt 407.99
Grad Certificeret
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning >215°C
Tæthed 14.1
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crystal Violet
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone