Få mere at vide
Crystal Violet, ACS, 90+%
Artikelnummer. 11318107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318107 100 g 100g
11308107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022866.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Krystalviolet bruges som en syre-base-indikator, en alkoholdenatureringsmiddel, en biologisk plet, et tekstilfarvestof og en indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-62-9
Molekylær formel C25H30ClN3
Molekylvægt (g/mol) 407.986
MDL nummer MFCD00011750
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
FN nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Opløselighedsinformation Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formel vægt 407.99
Procent renhed ≥90%
Grad ACS
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver