Få mere at vide
Crystal Violet, ACS, 90+%
Description
Krystalviolet bruges som en syre-base-indikator, en alkoholdenatureringsmiddel, en biologisk plet, et tekstilfarvestof og en indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Crystal Violet |
| Smeltepunkt | ∼215 °C (dekomponering) |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 4077708 |
| Merck Index | 14,4395 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og kloroform. Let opløselig i alkohol og glycerol. |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 407.99 |
| Procent renhed | ≥90% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Crystal Violet, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.