Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet
Artikelnummer. 11455027
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455027 500 g 500g
11435027 25 g 25g
11445027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455027 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21932.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1917.94 DKK
    1725.65 DKK / 500g
    Spare 192.29 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407,986 g/mol
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Opløselighed
Blandbar med vand og chloroform. Delvist blandbar med alkohol og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, ammoniak, syrechlorider, syreanhydrider, reduktionsmidler og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-62-9
Molekylær formel C25H30ClN3
Molekylvægt (g/mol) 407.986
MDL nummer MFCD00011750
InChI nøgle ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
IUPAC navn [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-dimethylazanium;chlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal Violet
Smeltepunkt ∼215°C (decomposition)
FN nummer UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Opløselighedsinformation Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Formel vægt 407.99
Mængde 500 g