Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krystalviolet
Description
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Krystalviolet bruges som syre-base-indikator, alkoholdenatureringsmiddel, biologisk farvestof, tekstilfarve og indikator for kobbersalte. Det er en komponent i gramfarvning i mikroorganismer og cellelinjer.
Opløselighed
Blandbar med vand og chloroform. Delvist blandbar med alkohol og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, ammoniak, syrechlorider, syreanhydrider, reduktionsmidler og peroxider.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Crystal Violet |
| Smeltepunkt | ∼215 °C (dekomponering) |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 4077708 |
| Merck Index | 14,4395 |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand og kloroform. Delvist blandbar med alkohol og glycerol. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 407.99 |
Safety and Handling
- Crystal Violet
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1