missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Crystal Ponceau 6R (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30355854
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355854 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC82749025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acid Red 44
CAS 2766-77-0
Molekylær formel C20 H12 N2 O7 S2 . 2 Na
Mængde 25 g
Synonym 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-(1-naphthalenylazo)-, disodium salt (9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid, 1-(1-naphthylazo)-, disodium salt (6CI), C.I. Acid Red 44 (7CI), C.I. Acid Red 44, disodium salt (8CI), Acid Leather Ponceau 6R, Acid Ponceau 6R, Acid Red 6A, Acidal Crystals Ponceau, Brilliant Crystal Scarlet, C.I. 16250, Colacid Red 6A, Crystal Ponceau, Crystal Ponceau 6R, Crystal Ponceau M 6R, Crystal Scarlet, Crystal Scarlet 6R, Crystal Tertracid Ponceau 6R, Kemacid Leather Ponceau 6R, Ponceau 6R, Ponceau 6R Crystals, Ponceau Cristallise Extra A Export, Ponceau Crystals 6R, Romexal Red 6A, Triacid Ponceau 6R
InChI formel InChI=1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3cccc4ccccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;7-hydroxy-8-[(E)-naphthalen-1-yldiazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 502.43
Formel vægt 501.9881
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.