Få mere at vide
Crystal poncaeu 6R, 90%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492112 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11492112 1 g
11402122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215073201
Kemiske identifikatorer
CAS 2766-77-0
Molekylær formel C20H14N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00013279
InChI nøgle AJCQNUXLYVWDGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet
PubChem CID 88640932
IUPAC navn 8-[2-(naphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-oxo-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonic acid disodium
SMIL [Na].[Na].OS(=O)(=O)C1=CC(=C2C(C=CC(=O)C2=NNC2=CC=CC3=CC=CC=C23)=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crystal poncaeu 6R
Analyseprocentområde 0.9
Formel vægt 502.4
Farve Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver