Få mere at vide
Multiroir™ Krystal Polystyren Transmission Lab Box
Artikelnummer. 11752944
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,09 l
0,2 l
0,42 l
1,3 l
3,7 l
10,85 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11752944 3,7 l Hver
11712944 0,09 l Pakke med 10
11722944 0,2 l Pakke med 10
11732944 0,42 l Pakke med 10
11742944 1,3 l Hver
11762944 10,85 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11752944 Leverandør Multiroir™ Leverandørnr. 45105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    117.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.46 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brug disse kasser til en række forskellige opbevaringsbehov. Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Boxes er ideelle til konservering, opbevaring og præsentation af produkter. Æskerne er lavet af krystalpolystyren, et modstandsdygtigt materiale opnået ved polymerisation af styrenmonomer CH2 = CH-Ph.
  • Gennemsigtig, stabelbar og meget modstandsdygtig over for UV
  • Integreret etiketholder
  • Kemisk inert plast
  • Fødevarekontaktkvalitet
  • Funds og derover har han-hun relieffer, der låser stabling og giver perfekt opbevaringsstabilitet
  • De snævre tolerancer for montering af dækslet på bunden sikrer en god tætning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3,7 l
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Konservering, opbevaring og præsentation af produkter
Produkttype Transmission Lab Box
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 240 L x 100 H mm
Længde (metrisk) 240 mm
Længde (metrisk) interiør 235 mm
Bredde (metrisk) 180 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) interiør 90 mm
Vægt (metrisk) 0.43 kg