Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Krystal polystyren opbevaringsskuffer
Kapacitet (metrisk):
1.9 kg
7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Total synlighed
- Krystal polypropylen gennemsigtig;- som glas
- Slide samling
- Skuffeadskillere fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.9 kg |
| Oversigt | Håndtagstype: Skydersamling |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Skuffe |
| Mængde | 1 hver |
| Dimensioner (L x B x H) | 168x235x72 mm |
| Længde (metrisk) | 235 mm |
| Bredde (metrisk) | 168 mm |
| Vis mere |