Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Krystal polystyren opbevaringsskuffer
Artikelnummer. 11768303
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,9 kg
7 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11768303 7 kg Hver
11798283 1,9 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11768303 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 11103MU07000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 DKK
    184.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.12 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Se indholdet af Multiroir Controlec™ Krystal polystyren opbevaringsskuffer tydeligvis på grund af deres konstruktion af krystalklar polystyren. Skufferne har også en glideanordning, med skillevægge, der kan bestilles separat.
  • Total synlighed
  • Krystal polypropylen gennemsigtig;- som glas
  • Slide samling
  • Skuffeadskillere fås separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 kg
Oversigt Håndtagstype: Skydersamling
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Produkttype Skuffe
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 210x365x125 mm
Længde (metrisk) 365 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 125 mm