Få mere at vide
Multiroir™ Opbevaringsskuffer i transparent krystal polystyren
Artikelnummer. 11778303
Kapacitet (metrisk):
2 l
10 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11778303
Brand: Multiroir™ 11104MU10000C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se indholdet af Multiroir™ Transparent krystal polystyren opbevaringsskuffer tydeligt på grund af deres konstruktion af krystalklar polystyren. Skufferne har også en glideanordning, med skillevægge, der kan bestilles separat.
  • Total synlighed
  • Krystal polystyren transparent - som glas
  • Slide samling
  • Skuffeadskillere fås separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Produkttype Opbevaringsskuffe
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 410 x 265 x 125 mm
Længde (metrisk) 410 mm
Længde (metrisk) interiør 365 mm
Bredde (metrisk) 265 mm
Bredde (metrisk) interiør 250 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Højde (metrisk) interiør 110 mm