Få mere at vide
Multiroir™ Krystal polystyren Minimax Opbevaringsbokse
Artikelnummer. p-8008395
Dimensioner (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11734591
Brand: Multiroir™ 42031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Multiroir™ Krystal polystyren Minimax Opbevaringsbokse til dine opbevarings- og transportbehov. Den klare, glaslignende polystyren gør, at du kan se dit indhold klart udefra. Æskerne leveres komplet med et separatorsæt for yderligere organisering af indholdet.
  • Gennemsigtig som glas
  • Leveres komplet med separator kit
  • Forskellige kapaciteter
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Produkttype Opbevaringsboks
Mængde 6 Sag
Dimensioner (L x B x H) 228 x 178 x 68 mm
Længde (metrisk) 228 mm
Højde (metrisk) 68 mm