Få mere at vide
Multiroir™ Krystal polystyren Minimax Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 11744591
Dimensioner (L x B x H):
178 x 45 mm (L x H)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11744591
Brand: Multiroir™ 42035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Multiroir™ Krystal polystyren Minimax Opbevaringsbokse til dine opbevarings- og transportbehov. Den klare, glaslignende polystyren gør, at du kan se dit indhold klart udefra. Æskerne leveres komplet med et separatorsæt for yderligere organisering af indholdet.
  • Transparent as glass
  • Delivered complete with separator kit
  • Various capacities
Tekniske data
Farve Transparent
Materiale Polystyrene
Form Rectangular
Produkttype Storage Box
Mængde 6 Each
Dimensioner (L x B x H) 228 x 178 x 72 mm
Længde (metrisk) 228 mm
Højde (metrisk) 72 mm