Få mere at vide
Multiroir™ Krystal polystyren Minimax Opbevaringsbokse
Beskrivelse
- Gennemsigtig som glas
- Leveres komplet med separator kit
- Forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Mængde | 6 Sag |
| Dimensioner (L x B x H) | 228 x 178 x 68 mm |
| Længde (metrisk) | 228 mm |
| Højde (metrisk) | 68 mm |