Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Krystal Multiroir Modulær skuffe
Artikelnummer. 30486999
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30486999 5 l
1 options
Artikelnummer. 30486999 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 11108MU05000C
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Perfekt modulopbygget og kombinerbart. Multiroir Controlec™ Krystal Multiroir Modulær skuffe kombinerer enestående gennemsigtighed, høj slagfasthed og mulighed for autoklave sterilisering.
  • Perfekt modulopbygget og stabelbar —kombinerbar på alle fire sider
  • Udskiftelige skuffer og ærmer
  • Fremstillet af polycarbonat med høj gennemsigtighed for nem visning
  • Stærk og robust med høj modstandsdygtighed over for stød og UV
  • Kan steriliseres i autoklave til brug i sterile/rene rum
  • Integreret undergrebshåndtag af plastmateriale
  • Stor enkeltskuffe og ærme med kapacitet på 5 liter
  • Ens størrelse ærme med 2 små skuffer fås også
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af europæiske standarder
Lukningsfarve Klarhed
Lukketype Håndtag under greb
Farve Klarhed
Materiale Polycarbonat
Form Rektangulær
Inkluderer Skuffe og ærme
Antal rum 1
Stabelbar Ja
Længde (metrisk) Udvendig 355 mm
Længde (metrisk) interiør 320 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 185 mm
Bredde (metrisk) interiør 172 mm
Højde (metrisk) Udvendig 101 mm
Højde (metrisk) interiør 92 mm