Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL pumpeslange med 3-stop konfiguration
Beskrivelse
- Over 1.000 timers pumpeslangelevetid ved 0 psi
- Over 600 timers pumpeslangelevetid ved 10 psi
- Ekstremt lav partikelspallation
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, ISO 10993, FDA |
| Farvekode | Orange/Blå |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Materiale | Tygon S3 E-LFL |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,08 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,05 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 15'' |
| Samlet længde (metrisk) | 381 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,04 tommer. |
| Vis mere |