Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL slange med 2-stop konfiguration
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.38 mm
0.64 mm
0.76 mm
1.14 mm
1.3 mm
2.06 mm
2.29 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2.18 mm
2.44 mm
2.46 mm
2.84 mm
3 mm
3.76 mm
3.99 mm
Tykkelse (metrisk):
0.85 mm
0.9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 60
Beskrivelse
- Længste flex-levetid af nogen klar Tygon™ rør— reducerer nedetid på grund af pumpesvigt.
- Kan autoklaveres— velegnet til applikationer med høj renhed.
- Ekstremt lav partikelspallation— pålidelig til anvendelser med følsomme væsker.
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, ISO 10993, FDA |
| Farvekode | Violet/sort |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,09 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.29 mm |
| Materiale | Tygon S3 E-LFL |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.99 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 15'' |
| Samlet længde (metrisk) | 381 mm |
| Vis mere |