Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL slange med 2-stop konfiguration
Passer tæt til glas og metal, bøjer til små radiuskurver, er giftfri og gennemsigtig. Tygon™ S3™ E-LFL-slange med 2-stop-konfiguration har lang levetid og ældes eller oxideres ikke.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 070602-15-ND
3690.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Længste flex-levetid af nogen klar Tygon™ rør— reducerer nedetid på grund af pumpesvigt.
- Kan autoklaveres— velegnet til applikationer med høj renhed.
- Ekstremt lav partikelspallation— pålidelig til anvendelser med følsomme væsker.
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
Tekniske data
USP klasse VI, ISO 10993, FDA | |
Autoklaverbar | |
2.06 mm | |
0,15 tommer. | |
15'' | |
0,03 tommer. | |
Til peristaltisk pumpe | |
-55 °C | |
Krystalklar | |
Fleksibel | |
Slanger |
Violet/Violet | |
0,08 tommer. | |
Tygon S3 E-LFL | |
3.76 mm | |
381 mm | |
0.85 mm | |
Til brug i peristaltiske pumpeapplikationer | |
12 Pk. | |
56 (Shore A) | |
74 °C |