Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration
Artikelnummer. 15183226
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.51 mm
0.64 mm
0.89 mm
0.95 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.65 mm
2.06 mm
2.79 mm
Farve:
Blå/blå
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/Hvid
Lilla/lilla
Orange/Hvid
Orange/gul
Rød/Rød
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 15183226
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053413LND
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55 rør uden konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledning
  • Modstandsdygtig over for flex træthed og slid
  • Mindre permeabel end gummislanger
  • Til brug med stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Farvekode Rød/Rød
Oversigt 1.14 x 0.85 mm
Diameter (engelsk) Indre 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.14 mm
Materiale Tygon R3607
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.85 mm
Til brug med (applikation) Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Farve Rød/Rød
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger