Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.51 mm
0.64 mm
0.89 mm
0.95 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.65 mm
2.06 mm
2.79 mm
Farve:
Blå/blå
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/Hvid
Lilla/lilla
Orange/Hvid
Orange/gul
Rød/Rød
Pakningsstørrelse:
10m
Beskrivelse
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledning
- Modstandsdygtig over for flex træthed og slid
- Mindre permeabel end gummislanger
- Til brug med stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.95 mm |
| Materiale | Tygon R3607 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,1 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.65 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.85 mm |
| Vis mere |