Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange uden konfiguration
Artikelnummer. 15133236
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.51 mm
0.64 mm
0.89 mm
0.95 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.65 mm
2.06 mm
2.79 mm
Farve:
Blå/blå
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/Hvid
Lilla/lilla
Orange/Hvid
Orange/gul
Rød/Rød
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 15133236
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053421LND
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55 rør uden konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledning
  • Modstandsdygtig over for flex træthed og slid
  • Mindre permeabel end gummislanger
  • Til brug med stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI
Farvekode Lilla/lilla
Diameter (engelsk) Indre 0,08 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.06 mm
Materiale Tygon R3607
Diameter (engelsk) Ydre 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.76 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.85 mm
Til brug med (applikation) Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 2.06 x 0.85 mm
Farve Lilla/lilla
Hårdhed 55 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger