Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med tre stop konfiguration
Artikelnummer. 12340160
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,13 mm
0,51 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,30 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Samlet længde (metrisk):
38,1 cm
10 m
Tykkelse (metrisk):
0,85 mm
0,90 mm
Farve:
Blå/blå
Grå/Grå
Krystalklar
Orange/Hvid
Orange/Orange
Orange/gul
Rød/Rød
Sort/Hvid
Sort/Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Samlet længde (metrisk) Tykkelse (metrisk) Farve unitSize
12340160 0,13 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Orange Pakke med 12
11704648 0,51 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/gul Pakke med 12
11714648 0,64 mm 38,1 cm 0,90 mm Orange/Hvid Pakke med 12
10320881 0,76 mm 38,1 cm 0,85 mm Sort/Sort Pakke med 12
15103216 1,14 mm 38,1 cm 0,85 mm Rød/Rød Pakke med 12
11734648 1,30 mm 38,1 cm 0,85 mm Grå/Grå Pakke med 12
15183206 1,65 mm 38,1 cm 0,85 mm Blå/blå Pakke med 12
11749744 3,17 mm 38,1 cm 0,85 mm Sort/Hvid Pakke med 12
10773816 1,42 mm 38,1 cm 0,90 mm Krystalklar Pakke med 12
13474815 1,02 mm 10 m 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
15123216 2,54 mm 10 m 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
15133216 2,79 mm 10 m 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
15171773 1,52 mm 10 m 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12340160 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 07053500ND
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstandsdygtighed over for flex træthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55 slange med tre stop-konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI
Farvekode Orange/Orange
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,13 mm
Materiale Tygon R3607
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 38,1 cm
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,90 mm
Til brug med (applikation) Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 12 Pk.
Farve Orange/Orange
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger