Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Højform klasse B målecylindre
Artikelnummer. 11388503
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 30
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Gradueringer:
10 mL
100 mL
Artikelnummer. 11388503
Brand: Kartell™ 0157000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med permanente gradueringer støbt ind for reproducerbarhed.
    • Fremstillet af polymethylpenten (TPX &handel;)
    • Krystalklar
    • Autoklaverbar og kemikaliebestandig
    • Kan bruges til væsker op til 170 grader;&C
    • Ingen befugtning eller menisk
    • Kemisk renere end glas og ikke-absorberende
    • Med femkantet base for ekstra stabilitet
    • Velegnet til madvarer
Tekniske data
Klasse B
Maks. Temperatur 170 °C
Form Cylindrisk
Til brug med (applikation) Fødevare
Base Type Femkantet
Højde (metrisk) 139 mm
Type Gradueret målecylinder