Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Højform klasse B målecylindre
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 30
Pakke med 6
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Gradueringer:
10 mL
100 mL
Beskrivelse
Designet med permanente gradueringer støbt ind for reproducerbarhed.
- Fremstillet af polymethylpenten (TPX &handel;)
- Krystalklar
- Autoklaverbar og kemikaliebestandig
- Kan bruges til væsker op til 170 grader;&C
- Ingen befugtning eller menisk
- Kemisk renere end glas og ikke-absorberende
- Med femkantet base for ekstra stabilitet
- Velegnet til madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Maks. Temperatur | 170 °C |
| Form | Cylindrisk |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Base Type | Femkantet |
| Højde (metrisk) | 195 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |