Få mere at vide
Cryptotanshinone, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098911
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16438888
Brand: Medchem Express HYN0174
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cryptotanshinone
CAS 35825-57-1
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20O3
Mængde 10 mg
Synonym Cryptotanshinon Tanshinone c
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Formel vægt 296.36
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.