Få mere at vide
Cryptochlorogenic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489098
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489098 10 mg
16461508 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489098 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0787
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cryptochlorogenic acid
CAS 905-99-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18O9
Mængde 10 mg
Synonym 4-Caffeoylquinic acid 4-O-Caffeoylquinic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)O[C@@H]([C@@H]2O)[C@@H](C[C@](C(O)=O)(O)C2)O
Molekylvægt (g/mol) 354.31
Formel vægt 354.31
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid