Få mere at vide
Cryptochlorogenic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Cryptochlorogenic acid is a natural product.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cryptochlorogenic acid |
| CAS | 905-99-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Caffeoylquinic acid 4-O-Caffeoylquinic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)O[C@@H]([C@@H]2O)[C@@H](C[C@](C(O)=O)(O)C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.31 |
| Vis mere |