Få mere at vide
Fisherbrand™ Gradueret polypropylen kryorør med stativ
Artikelnummer. 10083442 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10083442 2 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10083442
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen med højeste gennemsigtighed. Brug disse rør til opbevaring og konservering af vævskulturer og biologiske prøver. Fisherbrand™ Gradueret polypropylen kryorør er ideelle til anvendelser til -90 °C i den gasformige fase af flydende nitrogen eller i frysere.
  • Steriliseret ved beta-stråling iht. EN ISO 11137
  • Låg med integreret tætningsfunktion; ingen ekstra silikone O-ring
  • Indvendig konisk bund for fuldstændig tømning
  • Hvide graderinger for præcis måling
  • Hvidt bogstav til prøveidentifikation
  • Fås med indvendigt eller udvendigt gevind
  • Udstyret med base til brug med én hånd
  • 2,0 ml, 4,0 ml og 5,0 ml rør fås også med rund bund
  • Pakket i PE poser á 50 rør i æsker
  • Fri for DNA, DNase, pyrogener og ATP
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer Stå
Højde (metrisk) 49 mm